Anti-p34cdc2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: IMD-34]
Fournisseur: BosterBio
MA1077
BSBTMA1077EA 550 EUR InStock
BSBTMA1077
Anti-p34cdc2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: IMD-34]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: p34cdc2
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human, Mouse, Chicken
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité