Anti-Synaptophysin Mouse Monoclonal Antibody [clone: Syn-58]
Fournisseur: BosterBio
MA1091
BSBTMA1091EA 552 EUR InStock
BSBTMA1091
Anti-Synaptophysin Mouse Monoclonal Antibody [clone: Syn-58]
Anticorps
Mouse IgG monoclonal antibody for Synaptophysin, synaptophysin (SYP) detection. Tested with WB, IHC-F in Human; Rat. No cross reactivity with other proteins.
Reconstitute with 1,2% sodium acetate or neutral PBS.
If 1 ml of PBS is used, the antibody concentration will be 100 µg/ml.
Type: Primary
Antigen: Synaptophysin
Clonality: Monoclonal
Clone: Syn-58
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité