Anti-Tropomyosin Mouse Monoclonal Antibody [clone: TM-33]
Fournisseur: BosterBio
MA1095
BSBTMA1095EA 552 EUR InStock
BSBTMA1095
Anti-Tropomyosin Mouse Monoclonal Antibody [clone: TM-33]
Anticorps
Mouse IgG monoclonal antibody for Tropomyosin (36/39 kDa), tropomyosin 1 (alpha) (TPM1) detection. Tested with WB in Human; mouse; rat; chicken. No cross reactivity with other proteins.
Reconstitute with 1,2% sodium acetate or neutral PBS.
If 1 ml of PBS is used, the antibody concentration will be 100 µg/ml.
Type: Primary
Antigen: Tropomyosin
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Chicken
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité