Anti-Tyrosine Hydroxylase Mouse Monoclonal Antibody [clone: TH-100]
Fournisseur: BosterBio
MA1100
BSBTMA1100EA 550 EUR InStock
BSBTMA1100
Anti-Tyrosine Hydroxylase Mouse Monoclonal Antibody [clone: TH-100]
Anticorps
Mouse IgG monoclonal antibody for Tyrosine Hydroxylase, tyrosine hydroxylase (TH) detection. Tested with WB, IHC-P, IHC-F in Human;rat;rabbit. No cross reactivity with other proteins.
Reconstitute with 1,2% sodium acetate or neutral PBS.
If 1 ml of PBS is used, the antibody concentration will be 100 µg/ml.
Type: Primary
Antigen: Tyrosine Hydroxylase
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Rat, Rabbit
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité