Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Alkaline Phosphatase Rabbit Antibody

Fournisseur: BosterBio
PA1004-2
BSBTPA1004-2EA 552 EUR InStock
BSBTPA1004-2
Anti-Alkaline Phosphatase Rabbit Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Alkaline phosphatase, tissue-nonspecific isozyme(ALPL) detection. Tested with WB in Human.

Reconstitute with distilled water.

Add 0,2 ml of distilled water will yield a concentration of 500 µg/ml.

Type: Primary
Antigen: Alkaline Phosphatase
Clonality:
Clone:
Conjugation:
Epitope: near the N-terminus
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité