Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Annexin IV Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
PA1007-1
BSBTPA1007-1EA 550 EUR InStock
BSBTPA1007-1
Anti-Annexin IV Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Annexin A4(ANXA4) detection. Tested with WB, IHC-P in Human;Mouse;Rat.

Annexin IV, also known as placental anticoagulant protein II, or zymogen granule membrane-associated protein, 36-KD(ZAP36), is one of the family of calcium-dependent phospholipid-binding proteins whose normal function is uncertain. Annexin IV has 45 to 59% identity with other members of the annexin family. Annexin IV gene spans 18 to 56 kb. And it is located on mouse chromosome 6 in a region of conserved synteny with human chromosome 2. Rat annexin IV is ubiquitously expressed in epithelial tissues. Zap36 associated with zymogen granule membranes in dog and rat pancreas. Human annexin IV gene is mapped to chromosome 2p13.

Add 0.2ml of distilled water will yield a concentration of 500ug/ml.

Each vial contains 5mg BSA, 0.9mg NaCl, 0.2mg Na2HPO4, 0.05mg Thimerosal, 0.05mg NaN3.

WB: The detection limit for ANXA4 is approximately 0.5ng/lane under reducing conditions.
Tested Species: In-house tested species with positive results.
Predicted Species: Species predicted to be fit for the product based on sequence similarities.
By Heat: Boiling the paraffin sections in 10mM citrate buffer, pH6.0, for 20mins is required for the staining of formalin/paraffin sections.
Other applications have not been tested.
Optimal dilutions should be determined by end users.

Type: Primary
Antigen: Annexin IV
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: near the N-terminus
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité