Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Calretinin Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
PA1015
BSBTPA1015EA 552 EUR InStock
BSBTPA1015
Anti-Calretinin Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Calretinin(CALB2) detection. Tested with WB, IHC-P in Human;Mouse;Rat.

Calbindin is a calcium-binding protein belonging to the troponin C superfamily. Calretinin is expressed in central and peripheral nervous system and in many normal and pathological tissues. The rat and human calretinin exhibit 98% sequence homology and 91% homology to many other species. Two calcium binding proteins, calbindin and calretinin, have been reported to be expressed in abundance in Purkinje cells and other cell types in the cerebellum.

Each vial contains 50% glycerol, 0.9mg NaCl, 0.2mg Na2HPO4.

Tested Species: In-house tested species with positive results.
Predicted Species: Species predicted to be fit for the product based on sequence similarities.
By Heat: Boiling the paraffin sections in 10mM citrate buffer, pH6.0, for 20mins is required for the staining of formalin/paraffin sections.
Other applications have not been tested.
Optimal dilutions should be determined by end users.

Type: Primary
Antigen: Calretinin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: near the N-terminus
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité