Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CXCR2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
PA1029
BSBTPA1029EA 550 EUR InStock
BSBTPA1029
Anti-CXCR2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for C-X-C chemokine receptor type 2(CXCR2) detection. Tested with WB in Human;Mouse;Rat.

CXCR2 is a receptor for Interleukin 8, which is a powerful neutrophil chemotactic factor. It is a member of the GPCR family(subfamily, chemokine). Binding of IL8 to the receptor causes activation of neutrophils. This response is mediated via a G-protein that activate a phosphatidylinositol-calcium second messenger system. This receptor binds to IL8 with a high affinity and to GRO/MGSA and NAP2 also with a high affinity. It has been reported to be expressed in a wide variety of tissues. ESTs have been isolated from human placenta and thymus libraries.

Add 0.2ml of distilled water will yield a concentration of 500ug/ml.

Each vial contains 5mg BSA, 0.9mg NaCl, 0.2mg Na2HPO4, 0.05mg Thimerosal, 0.05mg NaN3.

Tested Species: In-house tested species with positive results.
Predicted Species: Species predicted to be fit for the product based on sequence similarities.
Other applications have not been tested.
Optimal dilutions should be determined by end users.

Type: Primary
Antigen: CXCR2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité