Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GAP43 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
PA1037
BSBTPA1037EA 552 EUR InStock
BSBTPA1037
Anti-GAP43 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Neuromodulin(GAP43) detection. Tested with WB, IHC-P in Human;Mouse;Rat.

Growth Associated Protein-43(GAP-43), also known as nerve growth-related growth peptide GAP43, shares a high degree of homology between the sequence of the human gene and the rat gene. GAP-43 is considered a crucial component of an effective regenerative response in the nervous system. Somatic cell hybrids demonstrate localization of the GAP-43 gene to human chromosome 3 and to mouse chromosome 16. GAP-43 has been termed a "growth" or "plasticity" protein because it is expressed at high levels in neuronal growth cones during development and during axonal regeneration. GAP-43 regulates growth of axons and modulates the formation of new connections.

Add 0.2ml of distilled water will yield a concentration of 500ug/ml.

Each vial contains 5mg BSA, 0.9mg NaCl, 0.2mg Na2HPO4, 0.05mg Thimerosal, 0.05mg NaN3.

Tested Species: In-house tested species with positive results.
Predicted Species: Species predicted to be fit for the product based on sequence similarities.
By Heat: Boiling the paraffin sections in 10mM citrate buffer, pH6.0, for 20mins is required for the staining of formalin/paraffin sections.
Other applications have not been tested.
Optimal dilutions should be determined by end users.

Type: Primary
Antigen: GAP43
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: near the C-terminus
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité