Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HMGB4 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
PA1042
BSBTPA1042EA 552 EUR InStock
BSBTPA1042
Anti-HMGB4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for High mobility group protein B4(HMGB4) detection. Tested with WB in Human;Mouse;Rat.

HMGB4 is HMG2 like, isoform 2, high-mobility group box 4. This gene can be found on Chromosome 1. HMGB4 contains two HMG-box regions, which is found in a variety of eukaryotic chromosomal proteins and transcription. HMGB proteins are phosphorylated to various extents reveals that the existence of differentially modified forms increases the number of distinct HMGB protein variants in plant chromatin that may be adapted to certain functions.

Add 0.2ml of distilled water will yield a concentration of 500ug/ml.

Each vial contains 5mg BSA, 0.9mg NaCl, 0.2mg Na2HPO4, 0.05mg Thimerosal, 0.05mg NaN3.

Tested Species: In-house tested species with positive results.
Predicted Species: Species predicted to be fit for the product based on sequence similarities.
Other applications have not been tested.
Optimal dilutions should be determined by end users.

Type: Primary
Antigen: HMGB4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: near the N-terminus
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité