Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Integrin alpha 1 Rabbit Antibody

Fournisseur: BosterBio
PA1045-1
BSBTPA1045-1EA 550 EUR InStock
BSBTPA1045-1
Anti-Integrin alpha 1 Rabbit Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Integrin alpha-1(ITGA1) detection. Tested with WB, IHC-P in Human;Mouse;Rat.

Integrin alpha 1(ITGA1) chain associates with the beta 1(ITGB1) chain to form a heterodimer that functions as a dual laminin/collagen receptor in neural cells and hematopoietic cells. ITGA1 has a 206-amino acid I domain in its N-terminal half, followed by 3 divalent cation-binding sites and a C-terminal transmembrane domain with a short cytoplasmic tail. It also has 28 potential N-glycosylation sites. Human ITGA1 was expressed in a mouse fibroblast cell line as a 180-kD protein. ITGA1 is involved in the early remodeling of osteoarthritic cartilage and plays an essential role in the regulation of mesenchymal stem cell proliferation and cartilage production. It also plays an essential role in the regulation of MSC proliferation and cartilage production.

Add 0.2ml of distilled water will yield a concentration of 500ug/ml.

Each vial contains 5mg BSA, 0.9mg NaCl, 0.2mg Na2HPO4, 0.05mg Thimerosal, 0.05mg NaN3.

Tested Species: In-house tested species with positive results.
Predicted Species: Species predicted to be fit for the product based on sequence similarities.
By Heat: Boiling the paraffin sections in 10mM citrate buffer, pH6.0, for 20mins is required for the staining of formalin/paraffin sections.
Other applications have not been tested.
Optimal dilutions should be determined by end users.

Type: Primary
Antigen: Integrin alpha 1
Clonality:
Clone:
Conjugation:
Epitope: near the C-terminus
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité