Anti-RAGE Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: BosterBio
PA1069
BSBTPA1069EA 550 EUR InStock
BSBTPA1069
Anti-RAGE Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Advanced glycosylation end product-specific receptor (AGER) detection. Tested with WB, IHC-P, IHC-F in Human;Mouse;Rat.
Reconstitute with distilled water.
Add 0,2 ml of distilled water will yield a concentration of 500 µg/ml.
Type: Primary
Antigen: RAGE
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité