Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Lamin A+C Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
PA1103
BSBTPA1103EA 550 EUR InStock
BSBTPA1103
Anti-Lamin A+C Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Prelamin-A/C(LMNA) detection. Tested with WB, IHC-P, ICC in Human;Mouse;Rat.

Lamins are structural protein components of the nuclear lamina, a protein network underlying the inner nuclear membrane that determines nuclear shape and size. There are three types of lamins, A,B and C. The lamin A/C(LMNA) gene contains 12 exons. Alternative splicing within exon 10 gives rise to two different mRNAs that code for pre-lamin A and lamin C. Lamin A/C mapped to 1q21.2-q21.3 and mutations in this gene cause a variety of human diseases including Emery-Dreifuss muscular dystrophy, dilated cardiomyopathy, and Hutchinson-Gilford progeria syndrome. Lamin A/C deficiency is thus associated with both defective nuclear mechanics and impaired mechanically activated gene transcription.

Add 0.2ml of distilled water will yield a concentration of 500ug/ml.

Each vial contains 5mg BSA, 0.9mg NaCl, 0.2mg Na2HPO4, 0.05mg Thimerosal, 0.05mg NaN3.

Tested Species: In-house tested species with positive results.
Predicted Species: Species predicted to be fit for the product based on sequence similarities.
By Heat: Boiling the paraffin sections in 10mM citrate buffer, pH6.0, for 20mins is required for the staining of formalin/paraffin sections.
Other applications have not been tested.
Optimal dilutions should be determined by end users.

Type: Primary
Antigen: Lamin A+C
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: near the C-terminus
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité