Anti-Estrogen Receptor beta Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: BosterBio
PA1126
BSBTPA1126EA 550 EUR InStock
BSBTPA1126
Anti-Estrogen Receptor beta Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Estrogen receptor beta(ESR2) detection. Tested with WB in Human.
Reconstitute with distilled water.
Add 0,2 ml of distilled water will yield a concentration of 500 µg/ml.
Type: Primary
Antigen: Estrogen Receptor beta
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: near the N-terminus
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité