Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CHRNA1 (cholinergic Receptor, nicotinic, alpha 1 (muscle)) Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
PA1203
BSBTPA1203EA 552 EUR InStock
BSBTPA1203
Anti-CHRNA1 (cholinergic Receptor, nicotinic, alpha 1 (muscle)) Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Acetylcholine receptor subunit alpha(CHRNA1) detection. Tested with WB in Human;Mouse;Rat.

CHRNA, also termed ACHRA, is mapped on 2q24-q32.This gene encodes the alpha subunit of the muscle acetylcholine receptor, which is the main target of pathogenic autoantibodies in autoimmune myasthenia gravis. The protein-coding sequence of the human alpha subu gene is divided into 9 exons that correspond to different structural and functional domains of the precursor molecule.

Add 0.2ml of distilled water will yield a concentration of 500ug/ml.

Each vial contains 5mg BSA, 0.9mg NaCl, 0.2mg Na2HPO4, 0.05mg Thimerosal, 0.05mg NaN3.

Tested Species: In-house tested species with positive results.
Predicted Species: Species predicted to be fit for the product based on sequence similarities.
Other applications have not been tested.
Optimal dilutions should be determined by end users.

Type: Primary
Antigen: CHRNA1 (cholinergic Receptor, nicotinic, alpha 1 (muscle))
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité