Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-liver FABP Rabbit Antibody

Fournisseur: BosterBio
PA1229-1
BSBTPA1229-1EA 552 EUR InStock
BSBTPA1229-1
Anti-liver FABP Rabbit Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Fatty acid-binding protein, liver(FABP1) detection. Tested with WB, IHC-P in Human;Mouse;Rat.

Fatty acid binding protein 1, liver, also known as FABP1 or FABPL, is a human gene locating at 2p11. FABP1 encodes the fatty acid binding protein found in liver. Fatty acid binding proteins are a family of small, highly conserved, cytoplasmic proteins that bind free fatty acids, their CoA derivatives, bilirubin, organic anions, and other small molecules. FABP1 and FABP6(the ileal fatty acid binding protein) are also able to bind bile acids. It is though that FABPs roles include fatty acid uptake, transport, and metaboism. The liver form of FABP may be identical to the major liver protein-1(Lvp-1), which is encoded by a gene situated within 1 cM of Ly-2.

Add 0.2ml of distilled water will yield a concentration of 500ug/ml.

Each vial contains 5mg BSA, 0.9mg NaCl, 0.2mg Na2HPO4, 0.05mg Thimerosal, 0.05mg NaN3.

Tested Species: In-house tested species with positive results.
Predicted Species: Species predicted to be fit for the product based on sequence similarities.
By Heat: Boiling the paraffin sections in 10mM citrate buffer, pH6.0, for 20mins is required for the staining of formalin/paraffin sections.
Other applications have not been tested.
Optimal dilutions should be determined by end users.

Type: Primary
Antigen: liver FABP
Clonality:
Clone:
Conjugation:
Epitope: near the N-terminus
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité