Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Bcl-XL Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
PA1232
BSBTPA1232EA 550 EUR InStock
BSBTPA1232
Anti-Bcl-XL Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Bcl-2-like protein 1(BCL2L1) detection. Tested with WB, IHC-P in Human;Mouse;Rat.

Bcl-xS is the second mRNA species of Bcl-x protein, which encodes a protein that inhibits the ability of bcl-2 to enhance the survival of growth factor-deprived cells. In vivo, bcl-xS mRNA is expressed at high levels in cells that undergo a high rate of turnover, such as developing lymphocytes. Apoptosis was associated with increased protein expression of Bcl-X/S, an early marker of apoptosis, and release of cytochrome c into the cytosol of infected HB cells.

Add 0.2ml of distilled water will yield a concentration of 500ug/ml.

Each vial contains 5mg BSA, 0.9mg NaCl, 0.2mg Na2HPO4, 0.05mg Thimerosal, 0.05mg NaN3.

Tested Species: In-house tested species with positive results.
Predicted Species: Species predicted to be fit for the product based on sequence similarities.
By Heat: Boiling the paraffin sections in 10mM citrate buffer, pH6.0, for 20mins is required for the staining of formalin/paraffin sections.
Other applications have not been tested.
Optimal dilutions should be determined by end users.

Type: Primary
Antigen: Bcl-XL
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité