Anti-TNFAIP1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: BosterBio
PA1305
BSBTPA1305EA 550 EUR InStock
BSBTPA1305
Anti-TNFAIP1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for BTB/POZ domain-containing adapter for CUL3-mediated RhoA degradation protein 2 (TNFAIP1) detection. Tested with WB, IHC-P, IHC-F, ICC in Human;Mouse;Rat.
Reconstitute with distilled water.
Add 0,2 ml of distilled water will yield a concentration of 500 µg/ml.
Type: Primary
Antigen: TNFAIP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: near the N-terminus
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité