Anti-Cytokeratin 19 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: BosterBio
PA1335
BSBTPA1335EA 550 EUR InStock
BSBTPA1335
Anti-Cytokeratin 19 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Keratin, type I cytoskeletal 19 (KRT19) detection. Tested with WB, IHC-P, IHC-F, ICC in Human.
Reconstitute with distilled water.
Add 0,2 ml of distilled water will yield a concentration of 500 µg/ml.
Type: Primary
Antigen: Cytokeratin 19
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: near the C-terminus
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité