Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SFTPA1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
PA1347
BSBTPA1347EA 552 EUR InStock
BSBTPA1347
Anti-SFTPA1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Pulmonary surfactant-associated protein A1(SFTPA1) detection. Tested with WB in Human;Rat.

Surfactant protein A is an innate immune system collectin. The gene encoding SP-A map to mouse chromosome 14.1. Surfactant protein-A, which plays a role in innate host defense in the lung, is also expressed in the Eustachian tube. We report that the frequency of specific surfactant protein-A haplotypes and genotypes differs between children with recurrent otitis media compared with a control population.

Each vial contains 50% glycerol, 0.9mg NaCl, 0.2mg Na2HPO4.

Tested Species: In-house tested species with positive results.
Predicted Species: Species predicted to be fit for the product based on sequence similarities.
By Heat: Boiling the paraffin sections in 10mM citrate buffer, pH6.0, for 20mins is required for the staining of formalin/paraffin sections.
Other applications have not been tested.
Optimal dilutions should be determined by end users.

Type: Primary
Antigen: SFTPA1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: near the C-terminus
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité