Anti-CDC42 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: BosterBio
PA1366
BSBTPA1366EA 550 EUR InStock
BSBTPA1366
Anti-CDC42 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Cell division control protein 42 homolog(CDC42) detection. Tested with WB, IHC-P in Human; Bovin;Mouse; Rat.
Reconstitute with distilled water.
Add 0,2 ml of distilled water will yield a concentration of 500 µg/ml.
Type: Primary
Antigen: CDC42
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Bovin, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité