Anti-MEK3 Rabbit Antibody
Fournisseur: BosterBio
PA1377-1
BSBTPA1377-1EA 552 EUR InStock
BSBTPA1377-1
Anti-MEK3 Rabbit Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Dual specificity mitogen-activated protein kinase kinase 3(MAP2K3) detection. Tested with WB in Human;Mouse;Rat.
Reconstitute with distilled water.
Add 0,2 ml of distilled water will yield a concentration of 500 µg/ml.
Type: Primary
Antigen: MEK3
Clonality:
Clone:
Conjugation:
Epitope: near the N-terminus
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité