Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MDM2 Rabbit Antibody

Fournisseur: BosterBio
PA1378-1
BSBTPA1378-1EA 550 EUR InStock
BSBTPA1378-1
Anti-MDM2 Rabbit Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for E3 ubiquitin-protein ligase Mdm2(MDM2) detection. Tested with WB in Human;Mouse;Rat.

Mdm2 is an important negative regulator of the p53 tumor suppressor. It is the name of a gene as well as the protein encoded by that gene. Mdm2 protein functions both as an E3 ubiquity lipase that recognizes the N-terminal trans-activation domain(TAD) of the p53 tumor suppressor and an inhibitor of p53 transcriptional activation. Oliner et al.(1992) used MDM2 clones to localize the human gene to chromosome 12q13-q14 by analysis of human-hamster somatic cell hybrids.

Add 0.2ml of distilled water will yield a concentration of 500ug/ml.

Each vial contains 5mg BSA, 0.9mg NaCl, 0.2mg Na2HPO4, 0.05mg Thimerosal, 0.05mg NaN3.

Tested Species: In-house tested species with positive results.
Predicted Species: Species predicted to be fit for the product based on sequence similarities.
Other applications have not been tested.
Optimal dilutions should be determined by end users.

Type: Primary
Antigen: MDM2
Clonality:
Clone:
Conjugation:
Epitope: near the C-terminus
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité