Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HSD17B6 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
PA1386
BSBTPA1386EA 550 EUR InStock
BSBTPA1386
Anti-HSD17B6 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for 17-beta-hydroxysteroid dehydrogenase type 6(HSD17B6) detection. Tested with WB, IHC-P in Human.

Hydroxysteroid 17-beta dehydrogenase 6 is an enzyme that in humans is encoded by the HSD17B6 gene. The protein encoded by this gene has both oxidoreductase and epimerase activities and is involved in androgen catabolism. Baker ME et al point out expression of 17beta-HSDs had an important role in the early evolution of the physiological response to androgens and estrogens. Biswas and Russell concluded that 17beta-HSD6 and RoDH play opposing roles in androgen action; 17beta-HSD6 inactivates 3alpha-adiol by conversion to androsterone and RoDH activates 3alpha-adiol by conversion to dihydrotestosterone. The synthesis of an active steroid hormone by back conversion of an inactive metabolite represents a potentially important mechanism by which the steady state level of a transcriptional effector can be regulated.

Each vial contains 50% glycerol, 0.9mg NaCl, 0.2mg Na2HPO4.

Tested Species: In-house tested species with positive results.
Predicted Species: Species predicted to be fit for the product based on sequence similarities.
By Heat: Boiling the paraffin sections in 10mM citrate buffer, pH6.0, for 20mins is required for the staining of formalin/paraffin sections.
Other applications have not been tested.
Optimal dilutions should be determined by end users.

Type: Primary
Antigen: HSD17B6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: near the C-terminus
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité