Anti-CX3CL1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: BosterBio
PA1400
BSBTPA1400EA 552 EUR InStock
BSBTPA1400
Anti-CX3CL1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Fractalkine(CX3CL1) detection. Tested with WB in Human.
  • Reconstitute with distilled water.
Add 0,2 ml of distilled water will yield a concentration of 500 µg/ml.
Type: Primary
Antigen: CX3CL1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: near the N-terminus
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité