Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Tau Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
PA1482
BSBTPA1482EA 552 EUR InStock
BSBTPA1482
Anti-Tau Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Microtubule-associated protein tau(MAPT) detection. Tested with WB in Human;Mouse;Rat.

MAPT, Microtubule-associated protein tau, appears to be enriched in axons. The MAPT gene is assigned to chromosome 17 by hybridization of a cDNA clone to flow-sorted and spot-blotted chromosomes and to 17q21 by in situ hybridization, containing 16 exons. The tau proteins are the product of alternative splicingfrom a single gene that in humans is designated MAPT. Tau proteins are proteins that stabilize microtubules. They are abundant in neurons in the central nervous system and are less common elsewhere. When tau proteins are defective, and no longer stabilize microtubules properly, they can result in dementias such as Alzheimer's disease.

Add 0.2ml of distilled water will yield a concentration of 500ug/ml.

Each vial contains 5mg BSA, 0.9mg NaCl, 0.2mg Na2HPO4, 0.05mg Thimerosal, 0.05mg NaN3.

Tested Species: In-house tested species with positive results.
Predicted Species: Species predicted to be fit for the product based on sequence similarities.
Other applications have not been tested.
Optimal dilutions should be determined by end users.

Type: Primary
Antigen: Tau
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: near the N-terminus
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité