Anti-CD68 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: BosterBio
PA1518
BSBTPA1518EA 939 EUR InStock
BSBTPA1518
Anti-CD68 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Macrosialin(CD68) detection. Tested with WB, IHC-P, IHC-F in Mouse; Rat.
Reconstitute with distilled water.
Add 0,2 ml of distilled water will yield a concentration of 500 µg/ml.
Type: Primary
Antigen: CD68
Clonality: Polyclonal
Clone: 0
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité