Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-hCG Receptor Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
PA1552
BSBTPA1552EA 550 EUR InStock
BSBTPA1552
Anti-hCG Receptor Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Lutropin-choriogonadotropic hormone receptor(LHCGR) detection. Tested with WB, IHC-P in Human;Rat.

The luteinizing hormone/choriogonadotropin receptor is a member of a subfamily of G protein-coupled receptors(GPCR) characterized by the presence of a large N-terminal extracellular domain containing several leucine-rich repeats(LRR). This glycoprotein hormone receptor family has been named the LRR-containing GPCR(LGR) family. The LHCGR gene contains 11 exons and spans approximately 80 kb and it is mapped to chromosome 2p21. In the ovary, theca, stromal, late-stage(luteinizing) granulosa, and luteal cells contain LHCGR. In the testes, Leydig cells contain LHCRG.

Add 0.2ml of distilled water will yield a concentration of 500ug/ml.

Each vial contains 5mg BSA, 0.9mg NaCl, 0.2mg Na2HPO4, 0.05mg Thimerosal, 0.05mg NaN3.

Tested Species: In-house tested species with positive results.
Predicted Species: Species predicted to be fit for the product based on sequence similarities.
By Heat: Boiling the paraffin sections in 10mM citrate buffer, pH6.0, for 20mins is required for the staining of formalin/paraffin sections.
Other applications have not been tested.
Optimal dilutions should be determined by end users.

Type: Primary
Antigen: hCG Receptor
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: near the N-terminus
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité