Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PAK1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
PA1563
BSBTPA1563EA 550 EUR InStock
BSBTPA1563
Anti-PAK1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Serine/threonine-protein kinase PAK 1(PAK1) detection. Tested with WB in Human;Mouse;Rat.

Serine/threonine-protein kinase PAK 1 is an enzyme that in humans is encoded by the PAK1 gene. PAK proteins are critical effectors that link RhoGTPases to cytoskeleton reorganization and nuclear signaling. PAK proteins, a family of serine/threonine p21-activated kinases, include PAK1, PAK2, PAK3 and PAK4. These proteins serve as targets for the small GTP binding proteins Cdc42 and Rac and have been implicated in a wide range of biological activities. PAK1 regulates cell motility and morphology. Alternative transcripts of this gene have been found, but their full-length natures have not yet been determined. The PAK1 gene is mapped to 11q13-q14 by inclusion within a mapped clone.

Add 0.2ml of distilled water will yield a concentration of 500ug/ml.

Each vial contains 5mg BSA, 0.9mg NaCl, 0.2mg Na2HPO4, 0.05mg Thimerosal, 0.05mg NaN3.

Tested Species: In-house tested species with positive results.
Predicted Species: Species predicted to be fit for the product based on sequence similarities.
Other applications have not been tested.
Optimal dilutions should be determined by end users.

Type: Primary
Antigen: PAK1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: near the N-terminus
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité