Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Integrin alpha 3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
PA1621
BSBTPA1621EA 552 EUR InStock
BSBTPA1621
Anti-Integrin alpha 3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Integrin alpha-3(ITGA3) detection. Tested with WB, IHC-P in Human;Mouse;Rat.

ITGA3(INTEGRIN, ALPHA-3), also called CD49C, VLA3 or GAPB3, is a protein that in humans is encoded by the ITGA3 gene. ITGA3 is an integrin alpha subunit which is also a member of the family of cell surface adhesion molecules. ITGA3 is mapped to chromosome 17 and its exact cytogenetic location is 17q21.33. ITGA3 makes up half of the alpha3beta1 integrin duplex that plays a role in neural migration and corticogenesis together with beta-1 subunit. A functional link between DAB1 phosphorylation and ITGA3 signaling drives the timely detachment of migrating neurons from radial glial fibers. Expression of human ITGA3 increased the infectivity of virus for Chinese hamster ovary cells. ITGA3 also contains 13 potential N-glycosylation sites, 2 potential cleavage sites, and the 7 N-terminal repeating units characteristic of ITGAs. Recombinant ITGA3 is expressed as a 150-kD protein as the same size as the native protein by the western blot analysis.

Add 0.2ml of distilled water will yield a concentration of 500ug/ml.

Each vial contains 5mg BSA, 0.9mg NaCl, 0.2mg Na2HPO4, 0.05mg Thimerosal, 0.05mg NaN3.

Tested Species: In-house tested species with positive results.
Predicted Species: Species predicted to be fit for the product based on sequence similarities.
By Heat: Boiling the paraffin sections in 10mM citrate buffer, pH6.0, for 20mins is required for the staining of formalin/paraffin sections.
Other applications have not been tested.
Optimal dilutions should be determined by end users.

Type: Primary
Antigen: Integrin alpha 3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: near the N-terminus
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité