Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD18 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
PA1623
BSBTPA1623EA 552 EUR InStock
BSBTPA1623
Anti-CD18 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Integrin beta-2(ITGB2) detection. Tested with WB, IHC-P in Human;Mouse;Rat.

ITGB2(INTEGRIN, BETA-2), also known as CD18, is a protein that in humans is encoded by the ITGB2 gene. ITGB2 is an integrin protein that belongs to the class of cell membrane glycoproteins. The beta-2 integrin chain gene is designated ITGB2 and the leukocyte antigen has been designated CD18. The ITGB2 gene is mapped to 21q22.3. The expression of CD18 is increased in lymphoblastoid cells from persons with Down syndrome, consistent with the location of the gene on chromosome 21. In humans lack of ITGB2 causes Leukocyte Adhesion Deficiency, a disease defined by a lack of leukocyte extravasation from blood into tissues. Although ITGB2 is expressed on the cell surface at normal levels and is capable of function following extracellular stimulation, it could not be activated via the "inside-out" signaling pathways.

Add 0.2ml of distilled water will yield a concentration of 500ug/ml.

Each vial contains 5mg BSA, 0.9mg NaCl, 0.2mg Na2HPO4, 0.05mg Thimerosal, 0.05mg NaN3.

Tested Species: In-house tested species with positive results.
Predicted Species: Species predicted to be fit for the product based on sequence similarities.
By Heat: Boiling the paraffin sections in 10mM citrate buffer, pH6.0, for 20mins is required for the staining of formalin/paraffin sections.
Other applications have not been tested.
Optimal dilutions should be determined by end users.

Type: Primary
Antigen: CD18
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: near the C-terminus
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité