Anti-TIM 1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: BosterBio
PA1632
BSBTPA1632EA 550 EUR InStock
BSBTPA1632
Anti-TIM 1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Hepatitis A virus cellular receptor 1 homolog(HAVCR1) detection. Tested with WB, IHC-P, IHC-F in Rat.
Reconstitute with distilled water.
Add 0,2 ml of distilled water will yield a concentration of 500 µg/ml.
Type: Primary
Antigen: TIM 1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: near the C-terminus
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité