Anti-Kallikrein 1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: BosterBio
PA1633
BSBTPA1633EA 550 EUR InStock
BSBTPA1633
Anti-Kallikrein 1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Kallikrein-1(KLK1) detection. Tested with WB, IHC-P in Rat.
Reconstitute with distilled water.
Add 0,2 ml of distilled water will yield a concentration of 500 µg/ml.
Type: Primary
Antigen: Kallikrein 1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: near the C-terminus
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité