Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Cytoglobin Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
PA1657
BSBTPA1657EA 552 EUR InStock
BSBTPA1657
Anti-Cytoglobin Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Cytoglobin(CYGB) detection. Tested with WB in Human;Mouse;Rat.

Cytoglobin(CYGB), also called HGB or STAP, is a ubiquitously expressed hexacoordinate hemoglobin that may facilitate diffusion of oxygen through tissues, scavenge nitric oxide or other reactive oxygen species, or serve a protective function during oxidative stress. The cytoglobin gene is mapped on 17q25.1. The CYGB gene contains 4 exons and spans about 9 kb. Cytoglobin has many elements common to vertebrate globins, including invariant histidine residues, and the amino acids that form the heme pocket share similarity with pentacoordinate myoglobin. In contrast to the high oxygen affinities displayed by most hexacoordinate hemoglobins, the characteristics of CYGB indicate that it can facilitate oxygen transport. Because the oxygen affinity of CYGB is more similar to myoglobin than to neuroglobin, and the oxy form of CYGB resists autooxidation, CYGB is proposed to represent a tissue oxygen reservoir by Sawai et al.

Add 0.2ml of distilled water will yield a concentration of 500ug/ml.

Each vial contains 5mg BSA, 0.9mg NaCl, 0.2mg Na2HPO4, 0.05mg Thimerosal, 0.05mg NaN3.

Tested Species: In-house tested species with positive results.
Predicted Species: Species predicted to be fit for the product based on sequence similarities.
Other applications have not been tested.
Optimal dilutions should be determined by end users.

Type: Primary
Antigen: Cytoglobin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: near the N-terminus
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité