Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-XRCC3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
PA1697
BSBTPA1697EA 552 EUR InStock
BSBTPA1697
Anti-XRCC3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for DNA repair protein XRCC3(XRCC3) detection. Tested with WB, IHC-P in Mouse;Rat.

XRCC3(X-RAY REPAIR, COMPLEMENTING DEFECTIVE, IN CHINESE HAMSTER, 3) is a DNA repair protein that in humans, is encoded by the XRCC3 gene. The XRCC3 is a member of the RecA/Rad51-related protein family that participates in homologous recombination to maintain chromosome stability and repair DNA damage. XRCC3 interacts directly with RAD51 and may cooperate with RAD51 during recombinational repair. XRCC3 function is not limited to HR initiation, but extends to later stages in formation and resolution of HR intermediates, possibly by stabilizing heteroduplex DNA. The gene functionally complements Chinese hamster irs1SF, a repair-deficient mutant that exhibits hypersensitivity to a number of different DNA-damaging agents and is chromosomally unstable. A rare microsatellite polymorphism in this gene is associated with cancer in patients of varying radiosensitivity.

Add 0.2ml of distilled water will yield a concentration of 500ug/ml.

Each vial contains 5mg BSA, 0.9mg NaCl, 0.2mg Na2HPO4, 0.05mg Thimerosal, 0.05mg NaN3.

Tested Species: In-house tested species with positive results.
Predicted Species: Species predicted to be fit for the product based on sequence similarities.
By Heat: Boiling the paraffin sections in 10mM citrate buffer, pH6.0, for 20mins is required for the staining of formalin/paraffin sections.
Other applications have not been tested.
Optimal dilutions should be determined by end users.

Type: Primary
Antigen: XRCC3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: near the C-terminus
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité