Anti-CYP11A1 Rabbit Antibody
Fournisseur: BosterBio
PA1698-1
BSBTPA1698-1EA 579 EUR InStock
BSBTPA1698-1
Anti-CYP11A1 Rabbit Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Cholesterol side-chain cleavage enzyme, mitochondrial(CYP11A1) detection. Tested with WB in Mouse, Rat.
Reconstitute with distilled water
Add 0,2 ml of distilled water will yield a concentration of 500 µg/ml.
Type: Primary
Antigen: CYP11A1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: N-Terminal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité