Anti-CD2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: BosterBio
PA1743
BSBTPA1743EA 552 EUR InStock
BSBTPA1743
Anti-CD2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for T-cell surface antigen CD2 (CD2) detection. Tested with WB in Mouse; Rat.
Reconstitute with distilled water.
Add 0,2 ml of distilled water will yield a concentration of 500 µg/ml.
Type: Primary
Antigen: CD2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité