Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ErbB 4 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
PA1881
BSBTPA1881EA 552 EUR InStock
BSBTPA1881
Anti-ErbB 4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Receptor tyrosine-protein kinase erbB-4(ERBB4) detection. Tested with WB in Human;Mouse;Rat.

ERBB4(V-erb-b2 avian erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 4) also known as ONCOGENE ERBB4 or HER4, is an enzyme that in humans is encoded by the ERBB4 gene. The HER4/ERBB4 gene is a member of the type I receptor tyrosine kinase subfamily that includes EGFR, ERBB2 and ERBB3. The ERBB4 gene is mapped on 2q34. ERBB4 is a single-pass type I transmembrane protein with multiple furin-like cysteine rich domains, a tyrosine kinase domain, a phosphotidylinositol-3 kinase binding site and a PDZ domainbinding motif. Huang et al.(2000) reported that ERBB4 is enriched in the postsynaptic density and associates with PSD95. ERBB4 is a transmembrane receptor tyrosine kinase that regulates cell proliferation and differentiation. After binding its ligand, heregulin, or activation of protein kinase C by TPA, the ERBB4 ectodomain is cleaved by a metalloprotease. Ni et al.(2001)concluded that gamma-secretase cleavage of ERBB4 may represent another mechanism for receptor tyrosine kinase-mediated signaling.

Add 0.2ml of distilled water will yield a concentration of 500ug/ml.

Each vial contains 5mg BSA, 0.9mg NaCl, 0.2mg Na2HPO4, 0.05mg Thimerosal, 0.05mg NaN3.

WB: The detection limit for ERBB4 is approximately 0.5ng/lane under reducing conditions.
Tested Species: In-house tested species with positive results.
Predicted Species: Species predicted to be fit for the product based on sequence similarities.
Other applications have not been tested.
Optimal dilutions should be determined by end users.

Type: Primary
Antigen: ErbB 4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: near the N-terminus
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité