Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Nucleophosmin Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
PA1931
BSBTPA1931EA 552 EUR InStock
BSBTPA1931
Anti-Nucleophosmin Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Nucleophosmin(NPM1) detection. Tested with WB, IHC-P, ICC in Human;Mouse;Rat.

NPM1(Nucleophosmin/Nucleoplasmin family, member1), also known as NPM, nucleolar phosphoprotein B23 or numatrin, is a protein that in humans is encoded by the NPM1 gene. The NPM1 gene maps to chromosome 5q35. Chan et al.(1989) found that nucleophosmin is a nucleolar phosphoprotein that is more abundant in tumor cells than in normal resting cells. Stimulation of the growth of normal cells, e.g., mitogen activation of B lymphocytes, was accompanied by an increase in nucleophosmin protein level. They stated that nucleophosmin is likely involved in the assembly of ribosomal proteins into ribosomes. Electron microscopic study indicated that nucleophosmin is concentrated in the granular region of the nucleolus, where ribosome assembly occurs.

Add 0.2ml of distilled water will yield a concentration of 500ug/ml.

Each vial contains 5mg BSA, 0.9mg NaCl, 0.2mg Na2HPO4, 0.05mg Thimerosal, 0.05mg NaN3.

Tested Species: In-house tested species with positive results.
Predicted Species: Species predicted to be fit for the product based on sequence similarities.
By Heat: Boiling the paraffin sections in 10mM citrate buffer, pH6.0, for 20mins is required for the staining of formalin/paraffin sections.
Other applications have not been tested.
Optimal dilutions should be determined by end users.

Type: Primary
Antigen: Nucleophosmin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: near the N-terminus
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité