Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Aquaporin 4 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
PA1937
BSBTPA1937EA 550 EUR InStock
BSBTPA1937
Anti-Aquaporin 4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Aquaporin-4(AQP4) detection. Tested with WB, IHC-P in Human;Mouse;Rat.

AQP4(Aquaporin 4), also known as MERCURIAL-INSENSITIVE WATER CHANNEL; MIWC, is protein which in humans is encoded by the AQP4 gene. The aquaporins are a family of water-selective membrane channels found in animals, plants, and microorganisms. AQP4 is the predominant water channel in the brain and has an important role in brain water homeostasis. By fluorescence in situ hybridization, Lu et al.(1996) determined that the AQP4 gene maps to 18q11.2-q12.1. By interspecific backcross analysis, Turtzo et al.(1997) mapped the mouse Aqp4 gene to the proximal region of chromosome 18. Analyzing the expression of AQP4 in mammalian skeletal muscle, Frigeri et al.(1998) found that, in immunohistochemical experiments, affinity-purified AQP4 antibodies stained selectively the sarcolemma of fast-twitch fibers. Immunocytochemistry revealed strong AQP4 water channel expression in Muller cells in mouse retina and in fibrous astrocytes in optic nerve.

Add 0.2ml of distilled water will yield a concentration of 500ug/ml.

Each vial contains 5mg BSA, 0.9mg NaCl, 0.2mg Na2HPO4, 0.05mg Thimerosal, 0.05mg NaN3.

WB: The detection limit for AQP4 is approximately 0.5ng/lane under reducing conditions.
Tested Species: In-house tested species with positive results.
Predicted Species: Species predicted to be fit for the product based on sequence similarities.
By Heat: Boiling the paraffin sections in 10mM citrate buffer, pH6.0, for 20mins is required for the staining of formalin/paraffin sections.
Other applications have not been tested.
Optimal dilutions should be determined by end users.

Type: Primary
Antigen: Aquaporin 4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: near the C-terminus
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité