Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ASIC3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
PA1938
BSBTPA1938EA 550 EUR InStock
BSBTPA1938
Anti-ASIC3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Acid-sensing ion channel 3(ASIC3) detection. Tested with WB in Human;Mouse;Rat.

ASIC3(Acid-Sensing Ion Channel3), also known as TESTIS SODIUM CHANNEL 1(TNAC1) or DORSAL ROOT ACID-SENSING ION CHANNEL(DRASIC), is a protein that in humans is encoded by the ASIC3 gene. ASIC3 belongs to a family of acid-sensing channel proteins that are structurally related to epithelial sodium channel proteins and support acid-activated membrane currents. By radiation hybrid analysis, de Weille et al.(1998) mapped the ACCN3 gene to chromosome 7q35. De Weille et al.(1998) found that human ASIC3 supported an H(+)-gated cation current in COS cells with kinetics similar to those of rat Asic3. Babinski et al.(1999) expressed homomeric human ASIC3 channels in Xenopus oocytes and found that rapid reduction in extracellular pH resulted in a biphasic response characterized by a fast and rapidly desensitizing current followed by a slow and sustained current that returned to baseline only on return to physiologic pH.

Add 0.2ml of distilled water will yield a concentration of 500ug/ml.

Each vial contains 5mg BSA, 0.9mg NaCl, 0.2mg Na2HPO4, 0.05mg Thimerosal, 0.05mg NaN3.

Tested Species: In-house tested species with positive results.
Predicted Species: Species predicted to be fit for the product based on sequence similarities.
Other applications have not been tested.
Optimal dilutions should be determined by end users.

Type: Primary
Antigen: ASIC3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: near the N-terminus
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité