Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-NRG1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
PA1969
BSBTPA1969EA 552 EUR InStock
BSBTPA1969
Anti-NRG1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Pro-neuregulin-1, membrane-bound isoform(NRG1) detection. Tested with WB, IHC-P, IHC-F, ICC in Human;Mouse;Rat.

NRG1(Neuregulin 1), also known as ARIA, NDF or HRGA, is a protein that in humans is encoded by the NRG1 gene. NRG1 is one of four proteins in the neuregulin family that act on the EGFR family of receptors. By in situ hybridization of a tritium-labeled probe to human metaphase spreads, Orr-Urtreger et al.(1993) localized the NDF gene to 8p21-p12. In mouse embryos 14.5 days postcoitum, Orr-Urtreger et al.(1993) found that NDF expression is confined predominantly to the central and peripheral nervous systems, including the neuroepithelium that lines the lateral ventricles of the brain, the ventral horn of the spinal cord, and the intestinal as well as dorsal root ganglia.

Add 0.2ml of distilled water will yield a concentration of 500ug/ml.

Each vial contains 5mg BSA, 0.9mg NaCl, 0.2mg Na2HPO4, 0.05mg Thimerosal, 0.05mg NaN3.

Tested Species: In-house tested species with positive results.
Predicted Species: Species predicted to be fit for the product based on sequence similarities.
By Heat: Boiling the paraffin sections in 10mM citrate buffer, pH6.0, for 20mins is required for the staining of formalin/paraffin sections.
Other applications have not been tested.
Optimal dilutions should be determined by end users.

Type: Primary
Antigen: NRG1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: near the C-terminus
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité