Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-53BP1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
PA1976
BSBTPA1976EA 552 EUR InStock
BSBTPA1976
Anti-53BP1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Tumor suppressor p53-binding protein 1(TP53BP1) detection. Tested with WB, IHC-P, ICC in Human;Mouse;Rat.

TP53BP1(Tumor Protein p53-Binding Protein 1), also called 53BP1, is a protein that in humans is encoded by the TP53BP1 gene. Iwabuchi et al.(1998) mapped the TP53BP1 gene to 15q15-q21 by FISH. Iwabuchi et al.(1994) showed that TP53BP1 binds to the conformationally sensitive central domain of wildtype p53 but not to mutant p53 in vitro. Immunoblot analysis by Iwabuchi et al.(1998) showed that expression of TP53BP1 or TP53BP2 enhances the transactivation function of p53 and induces the expression of p21(CDKN1A). Wang et al.(2002) used small interfering RNA directed against TP53BP1 in mammalian cells to demonstrate that TP53BP1 is a key transducer of the DNA damage checkpoint signal. TP53BP1 was required for p53 accumulation, G2/M checkpoint arrest, and the intra-S-phase checkpoint in response to ionizing radiation.

Add 0.2ml of distilled water will yield a concentration of 500ug/ml.

Each vial contains 5mg BSA, 0.9mg NaCl, 0.2mg Na2HPO4, 0.05mg Thimerosal, 0.05mg NaN3.

WB: The detection limit for TP53BP1 is approximately 2.5ng/lane under reducing conditions.
Tested Species: In-house tested species with positive results.
Predicted Species: Species predicted to be fit for the product based on sequence similarities.
By Heat: Boiling the paraffin sections in 10mM citrate buffer, pH6.0, for 20mins is required for the staining of formalin/paraffin sections.
Other applications have not been tested.
Optimal dilutions should be determined by end users.

Type: Primary
Antigen: 53BP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: near the C-terminus
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité