Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-VGF Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
PA1984
BSBTPA1984EA 552 EUR InStock
BSBTPA1984
Anti-VGF Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Neurosecretory protein VGF(VGF) detection. Tested with WB in Human;Mouse;Rat.

VGF(VGF, Nerve Growth Factor-Inducible), is a protein and neuropeptide that may play a role in regulating energy homeostasis, metabolism. Canu et al.(1997) noted that rat Vgf encodes a predicted 70-kD polypeptide that shares similarities with the secretogranin/chromogranin family and is found in the secretory granules of subsets of neurons and endocrine cells. By fluorescence in situ hybridization, Canu et al.(1997) assigned the VGF gene to 7q22. Canu et al.(1997) demonstrated that the single-copy human VGF gene spans 6 kb of genomic DNA and contains 2 exons. The entire VGF protein is encoded by exon 2, while exon 1 contains only 5-prime untranslated sequence. The structural organization of the human gene is similar to that described for the rat VGF gene(Salton et al., 1991), and both the translated and the untranslated regions show a high degree of sequence homology to the rat gene.

Add 0.2ml of distilled water will yield a concentration of 500ug/ml.

Each vial contains 5mg BSA, 0.9mg NaCl, 0.2mg Na2HPO4, 0.05mg Thimerosal, 0.05mg NaN3.

WB: The detection limit for VGF is approximately 0.5ng/lane under reducing conditions.
Tested Species: In-house tested species with positive results.
Predicted Species: Species predicted to be fit for the product based on sequence similarities.
Other applications have not been tested.
Optimal dilutions should be determined by end users.

Type: Primary
Antigen: VGF
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: near the C-terminus
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité