Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TRAF2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
PA2007
BSBTPA2007EA 550 EUR InStock
BSBTPA2007
Anti-TRAF2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for TNF receptor-associated factor 2(TRAF2) detection. Tested with WB, IHC-P, ICC in Human;Mouse;Rat.

TRAF2(TNF Receptor-Associated Factor 2), also called TRAP, is a protein that in humans is encoded by the TRAF2 gene. The protein encoded by this gene is a member of the TNF receptor(TNFR) associated factor(TRAF) protein family. TRAF2 is a common signal transducer for TNFR2 and CD40 that mediates activation of NF-kappa-B. Rothe et al.(1996) identified ITRAF, which binds to TRAF1, TRAF2, and TRAF3, and that when overexpressed inhibits TRAF2-mediated NF-kappa-B activation. They proposed that ITRAF is an inhibitor of TRAF function that regulates TRAF protein activity by sequestering TRAFs in a latent state in the cytoplasm. Kanamori et al.(2002) found that mouse Traf2 interacted directly with T2bp, and they presented evidence that T2BP is involved in TNF-mediated signaling by its interaction with TRAF2.

Add 0.2ml of distilled water will yield a concentration of 500ug/ml.

Each vial contains 5mg BSA, 0.9mg NaCl, 0.2mg Na2HPO4, 0.05mg Thimerosal, 0.05mg NaN3.

WB: The detection limit for TRAF2 is approximately 1ng/lane under reducing conditions.
Tested Species: In-house tested species with positive results.
Predicted Species: Species predicted to be fit for the product based on sequence similarities.
By Heat: Boiling the paraffin sections in 10mM citrate buffer, pH6.0, for 20mins is required for the staining of formalin/paraffin sections.
Other applications have not been tested.
Optimal dilutions should be determined by end users.

Type: Primary
Antigen: TRAF2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité