Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TRAM1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
PA2010
BSBTPA2010EA 550 EUR InStock
BSBTPA2010
Anti-TRAM1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Translocating chain-associated membrane protein 1(TRAM1) detection. Tested with WB, IHC-P, IHC-F, ICC in Human;Mouse;Rat.

TRAM1(Translocation-Associating Membrane Protein 1), By crosslinking and reconstitution of canine proteoliposomes, followed by microsequencing and PCR screening of canine kidney and HeLa cell cDNA libraries, Gorlich et al.(1992) isolated cDNAs encoding TRAM(translocating chain-associating membrane protein). The International Radiation Hybrid Mapping Consortium mapped the TRAM gene to chromosome 8. Sequence analysis predicted that human TRAM is a 374-amino acid, 8-pass transmembrane protein that shares 95% amino acid identity with the canine protein. Functional analysis indicated that TRAM influences glycosylation and is stimulatory or required for the translocation of secretory proteins.

Add 0.2ml of distilled water will yield a concentration of 500ug/ml.

Each vial contains 5mg BSA, 0.9mg NaCl, 0.2mg Na2HPO4, 0.05mg Thimerosal, 0.05mg NaN3.

WB: The detection limit for TRAM1 is approximately 1ng/lane under reducing conditions.
Tested Species: In-house tested species with positive results.
Predicted Species: Species predicted to be fit for the product based on sequence similarities.
By Heat: Boiling the paraffin sections in 10mM citrate buffer, pH6.0, for 20mins is required for the staining of formalin/paraffin sections.
Other applications have not been tested.
Optimal dilutions should be determined by end users.

Type: Primary
Antigen: TRAM1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: near the C-terminus
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité