Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DISC1 Rabbit Antibody

Fournisseur: BosterBio
PA2023-1
BSBTPA2023-1EA 552 EUR InStock
BSBTPA2023-1
Anti-DISC1 Rabbit Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Disrupted in schizophrenia 1 protein(DISC1) detection. Tested with WB, IHC-P in Human;Mouse;Rat.

DISC1(Disrupted in Schizophrenia 1), is a protein that is encoded by the DISC1 gene in humans. Ma et al.(2002) determined that the mouse Disc1 gene maps to chromosome 8 in a region with homology of synteny to human chromosome 1q42. Ozeki et al.(2003) demonstrated that rodent Disc1 expression displayed pronounced developmental regulation, with the highest levels in late embryonic life during development of the cerebral cortex. Millar et al.(2005) showed that DISC1 interacts with the UCR2 domain of phosphodiesterase-4B, implicated in susceptibility to schizophrenia, and that elevation of cellular cAMP leads to dissociation of PDE4B from DISC1 and in increase in PDE4B activity.

Add 0.2ml of distilled water will yield a concentration of 500ug/ml.

Each vial contains 5mg BSA, 0.9mg NaCl, 0.2mg Na2HPO4, 0.05mg Thimerosal, 0.05mg NaN3.

Tested Species: In-house tested species with positive results.
Predicted Species: Species predicted to be fit for the product based on sequence similarities.
By Heat: Boiling the paraffin sections in 10mM citrate buffer, pH6.0, for 20mins is required for the staining of formalin/paraffin sections.
Other applications have not been tested.
Optimal dilutions should be determined by end users.

Type: Primary
Antigen: DISC1
Clonality:
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité