Anti-p53R2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: BosterBio
PA2053
BSBTPA2053EA 552 EUR InStock
BSBTPA2053
Anti-p53R2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Ribonucleoside-diphosphate reductase subunit M2 B (RRM2B) detection. Tested with WB in Human; Mouse; Rat.
Reconstitute with distilled water.
Add 0,2 ml of distilled water will yield a concentration of 500 µg/ml.
Type: Primary
Antigen: p53R2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: near the C-terminus
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité