Anti-ALDH3A1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: BosterBio
PA2074
BSBTPA2074EA 552 EUR InStock
BSBTPA2074
Anti-ALDH3A1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Aldehyde dehydrogenase, dimeric NADP-preferring(ALDH3A1) detection. Tested with WB, IHC-P in Human.
Reconstitute with distilled water.
Add 0,2 ml of distilled water will yield a concentration of 500 µg/ml.
Type: Primary
Antigen: ALDH3A1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: near the C-terminus
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité