Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Prolactin Receptor Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: BosterBio
PA2087
BSBTPA2087EA 550 EUR InStock
BSBTPA2087
Anti-Prolactin Receptor Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Prolactin receptor(PRLR) detection. Tested with WB, IHC-P in Human;Mouse;Rat.

PRLR(Prolactin Receptor), is a cytokine receptor. By somatic cell hybrid analysis and by in situ hybridization, Arden et al.(1989, 1990) demonstrated that the prolactin receptor gene resides in the same chromosomal region as the growth hormone receptor gene, which has been mapped to 5p13-p12. Cunningham et al.(1990) demonstrated that zinc greatly increases the affinity of GH for the extracellular binding domain of PRLR, although it is not required for binding of GH to the growth hormone receptor or for binding of prolactin to the prolactin receptor. By mutational analysis, they showed that a cluster of 3 residues(histidine-18, histidine-21, and glutamic acid-174) in GH and histidine-188 in PRLR(conserved in all PRL receptors but not GH receptors) are likely zinc-ion ligands.

Add 0.2ml of distilled water will yield a concentration of 500ug/ml.

Each vial contains 5mg BSA, 0.9mg NaCl, 0.2mg Na2HPO4, 0.05mg Thimerosal, 0.05mg NaN3.

Tested Species: In-house tested species with positive results.
Predicted Species: Species predicted to be fit for the product based on sequence similarities.
By Heat: Boiling the paraffin sections in 10mM citrate buffer, pH6.0, for 20mins is required for the staining of formalin/paraffin sections.
Other applications have not been tested.
Optimal dilutions should be determined by end users.

Type: Primary
Antigen: Prolactin Receptor
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: near the C-terminus
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité